Principaux documents
L212938
2,4-DICHLORO-N'-(1-(3-(1H-TETRAAZOL-1-YL)PHENYL)ETHYLIDENE)BENZOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C16H12Cl2N6O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
375.22
Numéro MDL:
Autres remarques