L208051
2-METHYLPHENYL 6-BROMO-2-(4-CHLOROPHENYL)-4-QUINOLINECARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C23H15BrClNO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
452.738
Numéro MDL:
Autres remarques