Principaux documents
L204307
2-(4-NITROPHENYL)-2-OXOETHYL 8-METHYL-2-PHENYL-4-QUINOLINECARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C25H18N2O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
426.433
Numéro MDL:
Autres remarques