Principaux documents
L203165
1-BENZOFURAN-2-YL((1,1'-BIPHENYL)-4-YL)METHANONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C21H14O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
298.345
Numéro MDL:
Autres remarques