Principaux documents
L199907
N-(2,5-DIMETHYLPHENYL)-6-HYDROXY-4-OXO-1,2-DIHYDRO-4H-PYRROLO[3,2,1-IJ]QUINOLINE-5-CARBOXAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C20H18N2O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
334.378
Numéro MDL:
Autres remarques