Principaux documents
L199605
6-HO-4-OXO-N-(1-PH-ET)-1,2-DIHYDRO-4H-PYRROLO(3,2,1-IJ)QUINOLINE-5-CARBOXAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C20H18N2O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
334.378
Numéro MDL:
Autres remarques