L199087
N-(6-FLUORO-1,3-BENZOTHIAZOL-2-YL)-7-HYDROXY-5-OXO-2,3-DIHYDRO-1H,5H-PYRIDO[3,2,1-IJ]QUINOLINE-6-CARBOXAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C20H14FN3O3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
395.415
Numéro MDL:
Autres remarques