Principaux documents
L198935
7-HYDROXY-5-OXO-N-(3-PYRIDINYL)-2,3-DIHYDRO-1H,5H-PYRIDO[3,2,1-IJ]QUINOLINE-6-CARBOXAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C18H15N3O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
321.339
Numéro MDL:
Autres remarques