Principaux documents
L197092
2-IMINO-10-METHYL-1-[3-(4-MORPHOLINYL)PROPYL]-5-OXO-1,5-DIHYDRO-2H-DIPYRIDO[1,2-A:2,3-D]PYRIMIDINE-3-CARBONITRILE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C20H22N6O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
378.437
Numéro MDL:
Autres remarques