Documents
L196924
2-IMINO-5-OXO-1-(2-PHENYLETHYL)-N-(3-PYRIDINYLMETHYL)-1,5-DIHYDRO-2H-DIPYRIDO[1,2-A:2,3-D]PYRIMIDINE-3-CARBOXAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C26H22N6O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
450.504
Numéro MDL:
Autres remarques