Principaux documents
L196657
3-[(Z)-(3-SEC-BUTYL-4-OXO-2-THIOXO-1,3-THIAZOLIDIN-5-YLIDENE)METHYL]-2-[(2-METHOXYETHYL)AMINO]-4H-PYRIDO[1,2-A]PYRIMIDIN-4-ONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C19H22N4O3S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
418.54
Numéro MDL:
Autres remarques