Principaux documents
L196088
2-IMINO-10-METHYL-5-OXO-N,1-BIS(2-PHENYLETHYL)-1,5-DIHYDRO-2H-DIPYRIDO[1,2-A:2,3-D]PYRIMIDINE-3-CARBOXAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C29H27N5O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
477.571
Numéro MDL:
Autres remarques