Documents
L196010
N-CYCLOPENTYL-2-IMINO-10-METHYL-5-OXO-1-(2-PHENYLETHYL)-1,5-DIHYDRO-2H-DIPYRIDO[1,2-A:2,3-D]PYRIMIDINE-3-CARBOXAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C26H27N5O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
441.537
Numéro MDL:
Autres remarques