Principaux documents
L193674
3-METHOXY-N-(2-(4-METHOXYBENZOYL)-1-BENZOFURAN-3-YL)BENZAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C24H19NO5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
401.423
Numéro MDL:
Autres remarques