Documents
L191116
ETHYL 1-{(5Z)-5-[(3-{4-[(2-FLUOROBENZYL)OXY]PHENYL}-1-PHENYL-1H-PYRAZOL-4-YL)METHYLENE]-4-OXO-4,5-DIHYDRO-1,3-THIAZOL-2-YL}-3-PIPERIDINECARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C34H31FN4O4S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
610.713
Numéro MDL:
Autres remarques