Principaux documents
L190861
(3-AMINO-1-BENZOFURAN-2-YL)(4-METHYLPHENYL)METHANONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C16H13NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
251.288
Numéro MDL:
Autres remarques