L190780
4-AMINO-N-[2-(4-MORPHOLINYL)ETHYL]-3-PHENYL-2-THIOXO-2,3-DIHYDRO-1,3-THIAZOLE-5-CARBOXAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C16H20N4O2S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
364.491
Numéro MDL:
Autres remarques