Principaux documents
L189464
METHYL 2-[2-(3,4-DIMETHOXYPHENYL)-4-HYDROXY-3-(2-METHYL-4-PROPOXYBENZOYL)-5-OXO-2,5-DIHYDRO-1H-PYRROL-1-YL]-4-METHYL-1,3-THIAZOLE-5-CARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C29H30N2O8S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
566.635
Numéro MDL:
Autres remarques