L189030
4-AMINO-N-BENZYL-3-PHENYL-2-THIOXO-2,3-DIHYDRO-1,3-THIAZOLE-5-CARBOXAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C17H15N3OS2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
341.457
Numéro MDL:
Autres remarques