Principaux documents
L189022
N-ALLYL-4-AMINO-3-PHENYL-2-THIOXO-2,3-DIHYDRO-1,3-THIAZOLE-5-CARBOXAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C13H13N3OS2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
291.396
Numéro MDL:
Autres remarques