Principaux documents
L187704
(3-AMINO-6-PHENYLTHIENO(2,3-B)PYRIDIN-2-YL)(2,4-DICHLOROPHENYL)METHANONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C20H12Cl2N2OS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
399.301
Numéro MDL:
Autres remarques