Principaux documents
L187372
ETHYL 3-AMINO-7,7-DIMETHYL-5-OXO-5,6,7,8-TETRAHYDROTHIENO[2,3-B]QUINOLINE-2-CARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C16H18N2O3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
318.397
Numéro MDL:
Autres remarques