Principaux documents
L186929
1-AMINO-N-(4-ETHOXYPHENYL)-5-ETHYL-6,7,8,9-TETRAHYDROTHIENO[2,3-C]ISOQUINOLINE-2-CARBOXAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C22H25N3O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
395.527
Numéro MDL:
Autres remarques