L186414
ETHYL 6-AMINO-2-(CHLOROMETHYL)-5-CYANO-4-(2-FLUOROPHENYL)-4H-PYRAN-3-CARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C16H14ClFN2O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
336.753
Numéro MDL:
Autres remarques