Documents
L186295
2-AMINO-4-(2,4-DIMETHOXYPHENYL)-7-METHYL-6-[2-(4-MORPHOLINYL)ETHYL]-5-OXO-5,6-DIHYDRO-4H-PYRANO[3,2-C]PYRIDINE-3-CARBONITRILE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C24H28N4O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
452.515
Numéro MDL:
Autres remarques