Principaux documents
L186066
2-AMINO-4-(4-FLUOROPHENYL)-7-METHYL-5-OXO-5,6-DIHYDRO-4H-PYRANO[3,2-C]PYRIDINE-3-CARBONITRILE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C16H12FN3O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
297.291
Numéro MDL:
Autres remarques