Documents
L185760
N-(4-ETHYLPHENYL)-1-(4-METHYLBENZYL)-1H-PYRAZOLO(3,4-D)PYRIMIDIN-4-AMINE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C21H21N5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
343.435
Numéro MDL:
Autres remarques