Principaux documents
L184780
2-ISOPENTYL-1-{4-[2-(3-METHOXYPHENOXY)ETHYL]-1-PIPERAZINYL}-3-METHYLPYRIDO[1,2-A]BENZIMIDAZOLE-4-CARBONITRILE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C31H37N5O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
511.673
Numéro MDL:
Autres remarques