Principaux documents
L184748
1-{[2-(DIMETHYLAMINO)ETHYL]AMINO}-2-ISOPENTYL-3-METHYLPYRIDO[1,2-A]BENZIMIDAZOLE-4-CARBONITRILE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C22H29N5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
363.51
Numéro MDL:
Autres remarques