Principaux documents
L180521
ETHYL 2-{[{(2E)-2-[4-(DIMETHYLAMINO)BENZYLIDENE]HYDRAZINO}(OXO)ACETYL]AMINO}-6-METHYL-4,5,6,7-TETRAHYDRO-1-BENZOTHIOPHENE-3-CARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C23H28N4O4S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
456.568
Numéro MDL:
Autres remarques