Documents
L180505
ETHYL 2-{[[(2E)-2-(3-CHLOROBENZYLIDENE)HYDRAZINO](OXO)ACETYL]AMINO}-6-METHYL-4,5,6,7-TETRAHYDRO-1-BENZOTHIOPHENE-3-CARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C21H22ClN3O4S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
447.944
Numéro MDL:
Autres remarques