L178128
N'-((2-OXO-1,2-DIHYDRO-3-QUINOLINYL)METHYLIDENE)BENZENESULFONOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C16H13N3O3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
327.364
Numéro MDL:
Autres remarques