Principaux documents
L176583
(4-(((3-CHLOROBENZOYL)HYDRAZONO)METHYL)PHENOXY)ACETIC ACID
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C16H13ClN2O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
332.746
Numéro MDL:
Autres remarques