Principaux documents
L176443
4-((2-(2-(4-FLUOROPHENOXY)ACETYL)HYDRAZONO)METHYL)PHENYL 2-METHYLBENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C23H19FN2O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
406.417
Numéro MDL:
Autres remarques