Documents
L175692
N-(4-{[(2E)-2-(2-HYDROXY-3-METHOXYBENZYLIDENE)HYDRAZINO]CARBONYL}PHENYL)-4-METHYLBENZENESULFONAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C22H21N3O5S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
439.494
Numéro MDL:
Autres remarques