Documents
L169293
5-(ETHOXYCARBONYL)-2,4-DIMETHYL-1H-PYRROLE-3-CARBOXYLIC ACID
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C10H13NO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
211.219
Numéro MDL:
Autres remarques