Principaux documents
L168599
1-{[(DICYCLOHEXYLAMINO)SULFONYL]METHYL}-7,7-DIMETHYLBICYCLO[2.2.1]HEPT-2-YL CHLOROACETATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C24H40ClNO4S
Poids moléculaire :
474.108
Numéro MDL:
Autres remarques