Principaux documents
L166588
N-(4-(2,5-DI(2-THIENYL)-1H-PYRROL-1-YL)PHENYL)ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C20H16N2OS2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
364.491
Numéro MDL:
Autres remarques