Principaux documents
L166073
3,8-BIS(4-BROMOBENZYLIDENE)-5-CYCLOOCTENE-1,2-DIONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C22H16Br2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
472.18
Numéro MDL:
Autres remarques