Documents
L165255
1,3,5,6,7-PENTACHLORO-4-HYDROXYBICYCLO(3.2.0)HEPTA-3,6-DIEN-2-ONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C7HCl5O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
294.35
Numéro MDL:
Autres remarques