Principaux documents
L159166
2,6-DICHLOROBENZENESULFONIC ACID COMPOUND WITH 1-BENZYL-4-OCTYL-1,4-DIHYDRO-5H-TETRAAZOL-5-IMINE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C22H29Cl2N5O3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
514.478
Numéro MDL:
Autres remarques