Documents
L155950
3,5-BIS(1,3-BENZODIOXOL-5-YLMETHYLENE)-1-BENZYL-4-PIPERIDINONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C28H23NO5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
453.499
Numéro MDL:
Autres remarques