Principaux documents
L154008
2-(4-FLUOROPHENYL)-3-(3-METHOXYPHENYL)ACRYLONITRILE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C16H12FNO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
253.279
Numéro MDL:
Autres remarques