Principaux documents
L149276
4-CHLOROBENZALDEHYDE (4-METHYL-6-OXO-1,6-DIHYDRO-2-PYRIMIDINYL)HYDRAZONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C12H11ClN4O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
262.701
Numéro MDL:
Autres remarques