Principaux documents
L148121
1-(4-METHYLPHENYL)-2-PHENYLIMIDAZO(1,2-A)PYRIDIN-1-IUM BROMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C20H17BrN2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
365.276
Numéro MDL:
Autres remarques