Documents
L147931
2-((4-METHYL-6-OXO-1,6-DIHYDRO-2-PYRIMIDINYL)THIO)-N-PHENYLACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C13H13N3O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
275.331
Numéro MDL:
Autres remarques