Documents
L147737
3-ET-6-(4-METHOXYPHENYL)-7H-(1,2,4)TRIAZOLO(3,4-B)(1,3,4)THIADIAZINE HBR
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C13H15BrN4OS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
355.259
Numéro MDL:
Autres remarques