Principaux documents
L147648
6-ETHYL-3-(4-FLUOROPHENOXY)-4-OXO-2-(TRIFLUOROMETHYL)-4H-CHROMEN-7-YL ACETATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C20H14F4O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
410.325
Numéro MDL:
Autres remarques