Principaux documents
L147141
N-(4-METHOXYPHENYL)-2-(6,7,8,9-TETRAHYDRO-5H-[1,2,4]TRIAZOLO[1,5-A]AZEPIN-2-YLSULFANYL)ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C16H20N4O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
332.427
Numéro MDL:
Autres remarques