Documents
L143936
ISOPROPYL 5-(2-(4-METHOXYPHENYL)-2-OXOETHOXY)-2-ME-1-BENZOFURAN-3-CARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C22H22O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
382.417
Numéro MDL:
Autres remarques